Principaux documents
20228
Supelco
ORBO 32, charbon actif de noix de coco de grande taille (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
Tube de charbon de noix de coco activé
About This Item
Code UNSPSC :
47131900
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
W,W,F separators
Agence
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
Gamme de produits
ORBO
Composition
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
ORBO 32 Large
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 110 mm
Matrice
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
Taille des particules
20-40 mesh
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Application
ORBO 32, charbon actif de noix de coco de grande taille (20/40), 400/200 mg, a été utilisé pour l′échantillonnage de l′air dans l′étude de la cinétique de sorption des fibres de charbon actif en mode passif pour l′élimination des composés organiques volatils présents dans les bâtiments. Il a été analysé par chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (GC-DIF ou GC-FID en anglais)[1]
ORBO 32, charbon actif de noix de coco de grande taille (20/40), 400/200 mg, a été utilisé pour l′échantillonnage de l′air dans l′étude de la cinétique de sorption des fibres de charbon actif en mode passif pour l′élimination des composés organiques volatils présents dans les bâtiments. Il a été analysé par chromatographie en phase gazeuse avec détecteur à ionisation de flamme (GC-DIF ou GC-FID en anglais)[2]
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
Sorptive effects of volatile organic compounds (VOCS) on activated carbon fibers (ACF) and indoor sink materials ? A test chamber study.
Lu H, et al.
Indoor Air, 15(157) (2005)
Contenu apparenté
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.