28666-U
Tube TD en acier inoxydable de 89 mm désactivé FLM Carbopack B
Synonyme(s) :
Carbopack™ B
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
316 stainless steel tube (316 stainless steel TD tube (Deactivated w/Supelcoat TD))
Agence
EPA 325B (Fenceline Monitoring for benzene)
Description
Barcode Label w/unique number
Caractéristiques
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Tube TDU, D.E. × L
1/4 in. (6.35 mm) × 3.5 in. (89 mm)
Superficie
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling passively with diffusive endcaps
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable