30135-U
Carbopack™ B Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2 , unconditioned, pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Produits recommandés
product name
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Matériaux
stainless steel TD tube
Gamme de produits
Carbopack™
Caractéristiques
unconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 × 3 1/2
Superficie
~100 m2/g
Matrice
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Adéquation
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)