Principaux documents
28222-U
Supelco
DSD-DNPH Tube Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable