Documents
21014
Supelco
Cartouche LpDNPH S10
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 50 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
3 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Du fait de sa conception, la cartouche S10 est facile à utiliser aussi bien sur le terrain qu'en laboratoire. Des adaptateurs réutilisables sont disponibles pour relier la cartouche à la pompe d'échantillonnage. Grâce au réservoir intégré, il n'est pas nécessaire de fixer une seringue pour l'extraction/élution de l'échantillon.
Application
La cartouche LpDNPH S10 a été utilisée comme dispositif d'échantillonnage d'aldéhydes durant une chromatographie en phase gazeuse. Elle a également servi à prélever des dérivés de DNPH pour effectuer une analyse HPLC et GC-MS afin de mesurer et caractériser des dérivés de DNOH d'aldéhydes et de cétones.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Kuo-Pin Yu et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 56(5), 666-674 (2006-06-03)
Nowadays, the heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) system has been an important facility for maintaining indoor air quality. However, the primary function of typical HVAC systems is to control the temperature and humidity of the supply air. Most indoor
Mehrdad Arshadi et al.
The Annals of occupational hygiene, 53(8), 797-805 (2009-08-12)
Different qualities of biofuel pellets were made from pine and spruce sawdust according to an industrial experimental design. The fatty/resin acid compositions were determined by gas chromatography-mass spectrometry for both newly produced pellets and those after 2 and 4 weeks
Contenu apparenté
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.