Principaux documents
27324
Supelco
Flacons Shimadzu 5mL, 12 X 96mm
volume 5 mL, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Flacons d’échantillonnage pour Shimadzu ASI-5000
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
clear borosilicate glass KG-33 body
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
12 mm × 96 mm
12 mm × 96 mm
Taille
5 mL
Volume
5 mL
Description générale
Flacon d′échantillonnage de 5 mL conçu pour être utilisé avec le modèle Shimadzu ASI-5000 pour l′analyse automatisée du carbone organique total. Aucun bouchon n′est nécessaire.
Informations légales
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation