27141
Bouchons pleins à vis
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Caractéristiques
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
49 °C temp. limit
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)