Principaux documents
27212
Supelco
Flacons (vials) avec bouchon à vis en polypropylène, à ouverture centrale, pré-assemblés, pack de 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black polypropylene hole cap (open-top)
clear glass vial
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
23 mm × 85 mm
Volume
22 mL
Raccords
thread for 20-400