27177
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × total thickness × PTFE thickness 18 mm × 0.060 in. × 5 mil, for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur totale × épaisseur PTFE
18 mm × 0.060 in. × 5 mil
Compatibilité
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Pièce de rechange