27166
Septa, PTFE havane/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.090 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
white tan PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
Diam. × épaisseur
16 mm × 0.090 in.
Compatibilité
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Chromatograms