27020
Bouchon à vis percé et septum PTFE/silicone, assemblé
black polypropylene hole cap, thread for 18-400, PTFE/silicone, septum thickness 1.5 mm, for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Caractéristiques
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Épaisseur du septum
1.5 mm
Raccords
thread for 18-400
Compatibilité
for use with 15 mL vial
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)