27142
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum liner
black phenolic solid cap
Caractéristiques
closure type black phenolic solid top cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 13-425
Compatibilité
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)