Principaux documents
26243
Seringeu SGE SuperfleX
volume 10 μL, 10FX-FC, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE SuperfleX 10 UL FN, PT#1 26 G
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002105
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
10 μL
Description générale
Piston en alliage trsè souple ne risquant pas de se plier ni de se tordre.
Informations légales
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.