24400
Seringue microvolume SGE
0.5BNR-5, Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
Plunger-in-needle syringe
Caractéristiques
Plunger-in-needle (6.5mm OD barrel)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 000300
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
0.5 μL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :