Principaux documents
25096-U
Supelco
Récipient de stockage TDS3
greener alternative
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
Synonyme(s) :
CLEAR TDS3 STORAGE CONTAINER FOR 4.5IN X 1/4IN 6MM TUBE
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
Intérieur du TDS3, D.E. × L
6 × 11.5 cm (4 1/2 in.)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Dynatherm 850/890, ACEM 900/901-FF (Standard sampling tube)
for use with Thermal Desorption Tubes
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Utilisez notre système de stockage TDS 3 pour simplifier les procédures de préparation de l′échantillon en désorption thermique. Les conteneurs de stockage TDS 3 conserveront l′intégrité parfaite des tubes prêts à être échantillonnés ou de ceux contenant déjà un échantillon adsorbé. Le système optionnel "Sampling Caps" transforme le conteneur TDS 3 en un support de tube pratique pour faciliter l′adaptation du tube sur une pompe d′échantillonnage.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informations légales
Dynatherm is a trademark of CDS Analytical
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC