28307-U
Conteneurs de stockage TDS3™
for use with Gerstel 60mm TDU Tubes
Synonyme(s) :
TDS3™ Container for 60mm Tubes, GERSTEL® TDU
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for use with Gerstel 60mm TDU Tubes
for use with Thermal Desorption Tubes
Autre catégorie plus écologique