Documents
21521
Seringues SGE à piston guidé
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
26 ga
Caractéristiques
needle type LTN (fixed)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 001400
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
Volume
5 μL
Catégories apparentées
Description générale
Le tube allongé guide le piston au cours de l′injection.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)