2048625
Split/Splitless, straight through, 4.0mm I.D. (wool packed)
pkg of 25 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 25 ea
L × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
- Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
- Fits Finnigan (9001GCQ)
- Fits Varian (CP-1177 Injector)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable