1898-1AMP
Mélange F.A.M.E. GLC-80
certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Synonyme(s) :
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg (Neat)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable