18916-1AMP
Mélange d′esters méthyliques d′acides gras
C18:0 - C20:0, certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Synonyme(s) :
Fatty Acid Methyl Ester Mix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg (Neat)
Concentration
wt. % (varied)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
multi-component solution
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ester
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Application
Autres remarques
Analyte
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.