13192-U
AmberLite™ HPR4800 OH, hydroxide form
pkg of 100 g
About This Item
Produits recommandés
Description
formerly Dowex Marathon™ A hydroxide
Forme
beads
Réticulation
8‑10 % cross-linked
Conditionnement
pkg of 100 g
Humidité
60-72%
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
styrene-divinylbenzene (gel)
Groupe de la matrice active
quaternary amine
Taille des particules
23-27 mesh
560-660 μm
Capacité
1.0 meq/mL by wetted bed volume
Technique de séparation
anion exchange
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable