Principaux documents
11024AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Colonne de phase stationnaire chirale V
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L88
Description
HPLC Column
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
vancomycin phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
3.5-7.0
Technique de séparation
chiral
Description générale
Les molécules neutres, amides, acides, esters et amines présentent une énantiosélectivité considérable pour ces phases stationnaires chirales à base de vancomycine. Une vaste gamme d′amines secondaires et tertiaires ont été séparées sur la colonne CHIROBIOTIC® V en mode polaire ionique. La colonne CHIROBIOTIC® V a présenté plusieurs des caractéristiques de séparation propres aux phases stationnaires à base de protéines, mais avec une stabilité exceptionnelle et une capacité de charge d′échantillons nettement supérieure. Une résolution de certains analytes chiraux qui n′avaient pas pu être séparés sur une autre phase stationnaire a été obtenue avec ce système. Les colonnes CHIROBIOTIC® V et V2 diffèrent en termes de chimie de greffage et de dimension des pores des particules de support, leur conférant une sélectivité et une capacité préparative différentes.
  • Phase greffée : Vancomycine
  • Plage de pH de fonctionnement : 3,5 - 7,0
  • Diamètre des particules : 5, 10 ou 16 μm
  • Dimension de pores : 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Application
La colonne chirale pour CLHP Astec® CHIROBIOTIC® V peut être utilisée pour la séparation de différents types de composés racémiques (bêta bloquants, bêta agonistes, benzodiazépines, anti-inflammatoires non stéroïdiens, barbituriques, acides aminés libres et dérivatisés par chromatographie en phase liquide sous-critique sur colonne remplie (pSFC, packed column subcritical fluid chromatography). Elle peut également être utilisée pour la séparation des énantiomères de citalopram et ses deux métabolites N-déméthylés ainsi que ceux de l′alprénolol (étalon interne) dans le plasma humain par chromatographie chirale en phase liquide. Elle est également employée dans la chromatographie chirale en phase liquide du kétoprofène et du flurbiprofène.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, convenant parfaitement à l′analyse par CLHP ou LC-MS
Informations légales
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
F Péhourcq et al.
Biomedical chromatography : BMC, 15(3), 217-222 (2001-06-08)
Vancomycin is an amphoteric, glycopeptide, macrocyclic antibiotic. When attached to 5 microspherical silica gel, vancomycin proved to be an effective chromatographic chiral stationary phase that could be used in the reversed-phase mode. In this study, a bonded vancomycin chiral stationary
Chiral packed column subcritical fluid chromatography on polysaccharide and macrocyclic antibiotic chiral stationary phases.
Andrei M
Journal of Chromatography A, 785 (1), 159-171 (1997)
M Kosel et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 719(1-2), 234-238 (1998-12-30)
A procedure using a chirobiotic V column is presented which allows separation of the enantiomers of citalopram and its two N-demethylated metabolites, and of the internal standard, alprenolol, in human plasma. Citalopram, demethylcitalopram and didemethylcitalopram, as well as the internal
Enantiomeric separation of mirtazapine and its metabolite in rat plasma by reverse polar ionic liquid chromatography using fluorescence and polarimetric detectors connected in series
Rao, R. Nageswara, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (21), 1911-1916 (2011)
Chiral stability-indicating HPLC method for analysis of arotinolol in pharmaceutical formulation and human plasma
Sultan, Maha A., et al.
Arabian Journal of Chemistry, 3 (3), 147-153 (2010)