G004649
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V (Method 2)
application for HPLC
About This Item
Technique(s)
HPLC: suitable
Paramètres du test
column: CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase: [A] 0.1% triethylamine acetate, pH 5.0; [B] THF; (80:20, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 4 mg/mL in methanol
Adéquation
application for HPLC
Application(s)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
Analyte
Application
Colonne analytique
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique