ZRB1848
Anti-Cdc42 Antibody, clone 2D16 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D16, recombinant monoclonal
Description
2D16 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 21.26 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
feline, zebrafish, canine, bovine, monkey, porcine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDC42(998)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc42 in NIH3T3 cell lysate.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cdc42 in U2OS, HEK293, and C6 cell lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected CDC42 in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Cdc42 in U2OS cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Cdc42 with a KD of 3.0 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable