Z768693
Bouteilles de milieu Nalgene®, style 2019
capacity 30 mL
Synonyme(s) :
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
282.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
About This Item
282.00 CHF
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Produits recommandés
Matériaux
square bottle
transparent PETG
Joint
Joints threaded neck (20)
Description
Not autoclavable
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pack of 96 ea (4 x pack of 24)
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2019-0030
Capacité
30 mL
Description générale
- Les flacons pour milieu Nalgene® sont constitués d'un copolyester rigide et solide : le poly(téréphtalate d'éthylène) glycolisé (PETG).
- Ils sont conçus pour contenir des tampons, des cultures et des milieux de culture pour diverses applications de laboratoire.
- Ils sont équipés d'un bouchon hermétique pour protéger les échantillons.
- Leur inviolabilité est assurée par un manchon thermorétractable posé autour du bouchon et du col.
- C'est la solution idéale pour la conservation d'échantillons réfrigérés ou congelés jusqu'à -40 °C.
Caractéristiques et avantages
- Évitent les étapes de dépyrogénation, d'autoclavage et de lavage avec des produits coûteux
- Stériles et apyrogènes
- À faible teneur en particules
- Validés par une abondante documentation
- Utiles pour la conservation et l'échantillonnage des principes actifs pharmaceutiques et des intermédiaires en vrac
- Adaptés à la préparation et au stockage de tampons et de cultures ou à la conservation à long terme de liquides sensibles au pH comme les milieux de culture