Documents
Z364525
Sigma-Aldrich
Bouteilles de milieu Nalgene®, style 2019
capacity 1,000 mL
Synonyme(s) :
bottle nalgene, nalgene containers, sterile bottles
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
high-density polyethylene cap
square bottle
transparent PETG
Joint
Joints threaded neck (38-430mm)
Description
Not autoclavable
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
graduations
with cap
Conditionnement
pack of 24 ea (2 xpack of 12)
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2019-1000
Capacité
1,000 mL
Description générale
  • Les flacons pour milieu Nalgene® sont constitués d'un copolyester rigide et solide : le poly(téréphtalate d'éthylène) glycolisé (PETG).
  • Ils sont conçus pour contenir des tampons, des cultures et des milieux de culture pour diverses applications de laboratoire.
  • Ils sont équipés d'un bouchon hermétique pour protéger les échantillons.
  • Leur inviolabilité est assurée par un manchon thermorétractable posé autour du bouchon et du col.
  • C'est la solution idéale pour la conservation d'échantillons réfrigérés ou congelés jusqu'à -40 °C.
Caractéristiques et avantages
  • Évitent les étapes de dépyrogénation, d'autoclavage et de lavage avec des produits coûteux
  • Stériles et apyrogènes
  • À faible teneur en particules
  • Validés par une abondante documentation
  • Utiles pour la conservation et l'échantillonnage des principes actifs pharmaceutiques et des intermédiaires en vrac
  • Adaptés à la préparation et au stockage de tampons et de cultures ou à la conservation à long terme de liquides sensibles au pH comme les milieux de culture
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries