Principaux documents
Z652156
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
RCF 17,749
capacity 30 × 0.5 mL
lid
Fabricant/nom de marque
Hettich 2430-B
Technique(s)
centrifugation: suitable
Description générale
Lid E2040 (Z652172) included with rotor
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni