Documents
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
autoclavable aerosol tight
Fabricant/nom de marque
Hettich 2425
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with MIKRO 200/200R
for use with UNIVERSAL 320/320R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni