Principaux documents
Z369071
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL
100 EA
153.00 CHF
153.00 CHF
Check Cart for Availability
Changer de vue
100 EA
153.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
153.00 CHF
Check Cart for Availability
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Finn 9404180
Volume maximum
1.25 mL
Volume
1.25 mL
Description générale
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
Conditionnement
bulk pack
Autres remarques
Browse all pipette tips
Informations légales
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries