BMSP7700T10M
10 mL Pipette Tips
pack of 100 ea
Synonyme(s) :
Pipette Tips
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific P7700-T10M
Volume maximum
10 mL
Gamme de volumes
1-10 mL
Volume
10 mL
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Bulk pack of loose 10ml Pipette Tips.
Autres remarques
Browse all pipette tips