Documents
Z369020
Sigma-Aldrich
Finntip® Micro-tips 10 μL capacity
sterile, pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
pink
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Finn 9400303
Longueur
3.2 cm
Volume maximum
10 μL
Gamme de volumes
0.1-10 μL
Compatibilité
Tips for use specifically with micro-volume Finnpipettes
Informations légales
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries