X4753
XCT790
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
3-[4-(2,4-Bis-trifluoromethylbenzyloxy)-3-methoxyphenyl]-2-cyano-N-(5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acrylamide
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1OCc2ccc(cc2C(F)(F)F)C(F)(F)F)\C=C(/C#N)C(=O)Nc3nnc(s3)C(F)(F)F
InChI
1S/C23H13F9N4O3S/c1-38-17-7-11(6-13(9-33)18(37)34-20-36-35-19(40-20)23(30,31)32)2-5-16(17)39-10-12-3-4-14(21(24,25)26)8-15(12)22(27,28)29/h2-8H,10H2,1H3,(H,34,36,37)/b13-6+
Clé InChI
HQFNFOOGGLSBBT-AWNIVKPZSA-N
Application
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist in C2C12 myotubes[1]
- as an estrogen-related receptor (ERR)α inverse agonist to elucidate decidualization functionality of ERRα in endometrial embryonic stem cells[2]
- as an autophagy inducer in human neuroblastoma SH-SY5Y and HeLa cell lines. [3]
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable