Principaux documents
X3628
Sigma-Aldrich
XK469
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-(4-((7-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)­phenoxy)­propionic acid, NSC 697887
5 MG
87.60 CHF
87.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
87.60 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12N2O4ClNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
87.60 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(Oc1ccc(Oc2cnc3ccc(Cl)cc3n2)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H13ClN2O4/c1-10(17(21)22)23-12-3-5-13(6-4-12)24-16-9-19-14-7-2-11(18)8-15(14)20-16/h2-10H,1H3,(H,21,22)
Clé InChI
NUQZXROIVGBRGR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TOP2B(7155)
Actions biochimiques/physiologiques
XK469 is a topoisomerase IIβ inhibitor; apoptosis inducer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable