WH0081631M1
Anti-MAP1LC3B Antibody
mouse monoclonal, 4E11
Synonyme(s) :
Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-MAP1LC3B antibody produced in mouse, clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3B(81631)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPSEKTFKQRRTFEQRVEDVRLIREQHPTKIPVIIERYKGEKQLPVLDKTKFLVPDHVNMSELIKIIRRRL
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable