L7543
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-chaîne légère 3 B de MAP1A/1B, Anti-modificateur de type ubiquitine autophagique LC3 B, Anti-protéine autophagique LC3 B, Anti-précurseur de la chaîne légère 3B des protéines associées aux microtubules 1A/B, Anticorps anti-protéine 2 apparentée à la chaîne légère 3 de la MAP1
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-LC3B antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 16-18 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Validation améliorée
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research pathology
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3b(64862)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Articles
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.