WH0001825M1
Monoclonal Anti-DSC3 antibody produced in mouse
clone 4D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CDHF3, Anti-DSC, Anti-DSC1, Anti-DSC2, Anti-DSC4, Anti-HTCP, Anti-desmocollin 3
474.00 CHF
About This Item
474.00 CHF
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4D2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DSC3(1825)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
CKPKMGYTDILAVDPDEPVHGAPFYFSLPNTSPEISRLWSLTKVNDTAARLSYQKNAGFQEYTIPITVKDRAGQAATKLLRVNLCECTHPTQCRATSRST
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable