V1255
D-Valine
BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
(R)-α-Aminoisovaleric acid, D-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>295 °C (subl.) (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Description générale
Application
- Dulbecco′s modified Eagle′s medium (DMEM)/Nutrient Mixture F-12 Ham (F-12) for mice renal proximal tubule cell (RPTC) culture
- endothelial cell growth medium MV2 for rat lung microvascular endothelial cell (RLMEC) culture
- DMEM/F-12 for mouse tracheal epithelial cell (MTEC) culture
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable