N6386
Neomycin trisulfate salt hydrate
powder, suitable for cell culture, BioReagent
Synonyme(s) :
Antibiotic 10676, Neomycin B
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Neomycin trisulfate salt hydrate, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Source biologique
Streptomyces sp.
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Puissance
≥600 μg neomycin per mg (Dried basis)
Conditionnement
pkg of 100 g
pkg of 25 g
pkg of 5 g
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to yellow
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
Clé InChI
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
Description générale
Application
- to determine Netrin1- encoding gene (Ntn1) protective effects against aminoglycoside antibiotics in cochlear explants
- for Escherichia coli antibiotic susceptibility test
- in bone marrow transplantation of mice
Actions biochimiques/physiologiques
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria.
Attention
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic