E3257
Ethylene glycol-bis(succinic acid N-hydroxysuccinimide ester)
powder
Synonyme(s) :
Di(N-succinimidyl) ethylene glycol disuccinate, EGS, Ethylene glycol bis(succinimidyl succinate), Ethylene glycol disuccinate di(N-succinimidyl) ester
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Couleur
white to off-white
Solubilité
acetic acid: water (1:1): ≤50 mg/mL
DMF: soluble
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H20N2O12/c21-11-1-2-12(22)19(11)31-17(27)7-5-15(25)29-9-10-30-16(26)6-8-18(28)32-20-13(23)3-4-14(20)24/h1-10H2
Clé InChI
QLHLYJHNOCILIT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?