Principaux documents
TTR010
Sigma-Aldrich
Reticulum TISSUE-TROL Control Slides
25 EA
267.00 CHF
267.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 EA
267.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116121
Nomenclature NACRES :
NA.47
267.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Source biologique
human liver (tissue containing reticular fibers)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of human liver tissue containing reticular fibers. Suitable for use with Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Composants
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Reticulum Stain Procedure No. HT102.
Informations légales
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1