Principaux documents
T8948
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperazine hydrochloride, TFMPP hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13F3N2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
99%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
239-241 °C (lit.)
Solubilité
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Chaîne SMILES 
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
Clé InChI
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Notes préparatoires
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride is soluble in methanol:glacial acetic acid (1:1) at 25 mg/ml.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Anne Zwartsen et al.
Neurotoxicology, 66, 87-97 (2018-03-25)
While the prevalence and the use of new psychoactive substances (NPS) is steadily increasing, data on pharmacological, toxicological and clinical effects is limited. Considering the large number of NPS available, there is a clear need for efficient in vitro screening
Ushtana Antia et al.
Journal of forensic sciences, 55(5), 1311-1318 (2010-06-11)
An LC-MS method was developed for benzylpiperazine (BZP) and trifluoromethylphenylpiperazine (TFMPP), constituents of "party pills" or "legal herbal highs," and their metabolites in human blood plasma. Compounds were resolved using a mixture of ammonium formate (pH 4.5, 0.01 M) and