Principaux documents
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1 Transfer Vector
20 μG
521.00 CHF
521.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 μG
521.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.51
521.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Application
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of N-terminal MAT-Tag® fusions in insect cells.
Informations légales
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable