T5662
Toxic shock syndrome toxin-1 from Staphylococcus aureus
Synonyme(s) :
Staphylococcal Enterotoxin F, TSST-1
About This Item
Produits recommandés
Composition
Contains ~50% protein (Lowry); balance primarily sodium chloride and sodium phosphate buffer.
Niveau de qualité
Disponibilité
not available in USA
Solubilité
H2O: soluble 0.50-0.60 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable