T6514
Oleandomycin triacetate
Synonyme(s) :
Troleandomycin
About This Item
Produits recommandés
Mode d’action
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1OC(C)=O)O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(C)=O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C
Description générale
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable