Documents
367648
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.29
Numéro C.I. (Colour Index):
61500
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
Pureté
96.5-103.5%
Niveau de qualité
Forme
powder
Composition
Dye content, 97%
Pf
220-222 °C (lit.)
Solubilité
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
Clé InChI
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)