T3069
Trizma® hydrochloride solution
pH 8.0, BioPerformance Certified, 2 M, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Tris hydrochloride solution
Produits recommandés
Qualité
BioPerformance Certified
Molecular Biology
Niveau de qualité
Forme
solution
Concentration
2 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
DNase, RNase, Protease, none detected
bioburden, tested
endotoxin, tested
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
8.0
Plage de pH utile
7.0-9.0
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales