T1428
apo-Transferrin bovine
BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Synonyme(s) :
Human serotransferrin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
iron, essentially free
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... TF(280705)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- basal medium for culturing bovine mammary epithelial cells
- minimum essential medium α (MEM-α) for spermatogonial stem cells (SSCs) culture
- induction medium for mesenchymal stem cell culture
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable