SRP6271
MMP-9 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CLG4B, GELB, MANDP2, MMP-9, Matrix Metalloproteinase-9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
calculated mol wt 50.8 kDa
observed mol wt 55-65 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to different glycosylation. Ala 20 is the predicted N-terminus.)
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MMP-9(4318)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable