SRP3162
sTNF-receptor Type I human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Soluble Tumor Necrosis Factor type I, TNF-R55, TNFAR, TNFRSF1A
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
0.25 ng/mL ED50
Poids mol.
18.3 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF1A(7132)
Catégories apparentées
Description générale
Recombinant human sTNFR1 is an 18.3 kDa protein (162 amino acid residues) comprising the cysteine rich ligand binding portion of the extracellular domain of the TNFR1 protein.
Actions biochimiques/physiologiques
Séquence
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable