AB1837P
Anti-Tumor Necrosis Factor-α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
TNF-alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Spécificité
Immunogène
Application
0.2-0.4 ng/well when rat TNF-α is used to coat the plate.
Western blot: 0.1 - 0.2 μg/mL, this dilution should offer detection limit of 1.5 - 3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable